Learn More
N-desmetil N-etil olanzapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl N-Ethyl Olanzapine |
| CAS | 1355034-54-6 |
| Fórmula molecular | C18H22N4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-methyl-5H-thienobenzodiazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N4S/c1-3-21-8-10-22(11-9-21)17-14-12-13(2)23-18(14)20-16-7-5-4-6-15(16)19-17/h4-7,12,20H,3,8-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Peso molecular (g/mol) | 326.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1565 |