Learn More
N-desmetil N-etil doxepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl N-Ethyl Doxepin |
| CAS | 70805-90-2 |
| Fórmula molecular | C20H23NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-ethyl-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin 1-Propanamine Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO/c1-3-21(2)14-8-10-16-15-17-9-4-6-12-19(17)22-20-13-7-5-11-18(16)20/h4-7,9-13H,3,8,14-15H2,1-2H3/b16-10+ |
| SMILES | CCN(C)CC\C=C\1/Cc2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.178 |