Learn More
N-desmetil-N-ciclopentil cis-ent-tadalafilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl-N-cyclopentyl cis-ent-Tadalafil |
| CAS | 171488-19-0 |
| Fórmula molecular | C26 H25 N3 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Desmethyl-N-cyclopentyl cis-ent-Tadalafil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25N3O4/c30-23-13-28(16-5-1-2-6-16)26(31)20-12-18-17-7-3-4-8-19(17)27-24(18)25(29(20)23)15-9-10-21-22(11-15)33-14-32-21/h3-4,7-11,16,20,25,27H,1-2,5-6,12-14H2/t20-,25+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CN(C2CCCC2)C(=O)[C@@H]3Cc4c([nH]c5ccccc45)[C@H](N13)c6ccc7OCOc7c6 |
| Nombre IUPAC | (2R,8S)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-ciclopentil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 443.494 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.185 |