Learn More
N-Desmetil-N-bencilo Sildenafil, TRC
Código de producto. 30132690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132690 500 mg 500 miligramos
17922955 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD292205500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1446089-82-2
Fórmula molecular C28 H34 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 550.67
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 5-[2-Ethoxy-5-[[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Benzyl Sildenafil, Sildenafil-N-benzyl
Nombre IUPAC 5-[5-(4-benzilpiperazina-1-il)sulfonil-2-etoxifenilo]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(Cc5ccccc5)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-N-benzyl Sildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H34N6O4S/c1-4-9-23-25-26(32(3)31-23)28(35)30-27(29-25)22-18-21(12-13-24(22)38-5-2)39(36,37)34-16-14-33(15-17-34)19-20-10-7-6-8-11-20/h6-8,10-13,18H,4-5,9,14-17,19H2,1-3H3,(H,29,30,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.2362
Porcentaje de pureza >95%