Learn More
N-Desmetil L-Ergotioneína Éster Metígeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl L-Ergothioneine Methyl Ester |
| CAS | 162138-71-8 |
| Fórmula molecular | C9H15N3O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-alpha-(Dimethylamino)-2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazole-4-propanoic Acid Methyl Ester, N,N-Dimethyl-2-mercapto-L-histidine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2)7(8(13)14-3)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,15)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CC1=CNC(=S)N1)N(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 229.3 |