Learn More
N-Desmetil L-Ergotionona-D6 Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30349699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349699 10 mg 10 miligramos
30356999 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30349699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29200710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795785-97-5
Fórmula molecular C9H9D6N3O2S
Peso molecular (g/mol) 235.34
Sinónimo (S)-alpha-(Dimethylamino)-2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazole-4-propanoic-d6 Acid Methyl Ester, N,N-Dimethyl-2-mercapto-L-histidine-d6 Methyl Ester
Nombre IUPAC metil(2S)-2-[bis(trideuteriometil)amino]-3-(2-sulfanilideno-1,3-dihidroimidazol-4-il)propanoato
SMILES [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](CC1=CNC(=S)N1)C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2)7(8(13)14-3)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,15)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1262