Learn More
N-Desmetil Itopride Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132978 25 mg 25 miligramos
17914265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29239025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5922-37-2
Fórmula molecular C19 H24 N2 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 380.86
Sinónimo 3,4-dimethoxy-N-(4-(2-(methylamino)ethoxy)benzyl)benzamide, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxi-N-[[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]metil]benzamida; Cloruro
SMILES Cl.CNCCOc1ccc(CNC(=O)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itopride Impurity 12 HCl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O4.ClH/c1-20-10-11-25-16-7-4-14(5-8-16)13-21-19(22)15-6-9-17(23-2)18(12-15)24-3;/h4-9,12,20H,10-11,13H2,1-3H3,(H,21,22);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1503
Porcentaje de pureza >95%