Learn More
N-desmetil ipronidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Ipronidazole |
| CAS | 13373-32-5 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 2-(1-methylethyl)-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-isopropyl-4-nitro- (8CI), 2-(1-Methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 2-(1-Methylethyl)-4-nitro-1H-imidazole, 2-Isopropyl-4-nitroimidazole, 2-Isopropyl-5-nitroimidazole, Ipronidazole-N-desmethyl, 2-(1-Methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 2-(1-Methylethyl)-4-nitro-1H-imidazole, 2-Isopropyl-4-nitroimidazole, 2-Isopropyl-5-nitroimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-4(2)6-7-3-5(8-6)9(10)11/h3-4H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)c1ncc([nH]1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-2-propan-2-il-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 155.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0695 |