Learn More
N-Desmetil Imatinib, TRC
Código de producto. 18051040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051040 50 mg 50 miligramos
18033140 5 mg 5 miligramos
18032040 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18051040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29204550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404844-02-6
Fórmula molecular C28 H29 N7 O
Peso molecular (g/mol) 479.58
Sinónimo N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)-benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino]phenyl]-4-[(piperazin-1-yl)methyl]benzamide, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, Norimatinib, STI 509-00, Imatinib Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-[4-metil-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenil]-4-(piperazina-1-ilmetil)benzamida
SMILES Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCNCC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Imatinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.2434
Porcentaje de pureza >95%