Learn More
Mesilato de N-desmetil imatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Imatinib mesylate |
| CAS | 404844-03-7 |
| Fórmula molecular | C28 H29 N7 O . C H4 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)-benzamide Mesylate, N-Desmethyl Gleevec Mesylate, CGP-74588, Norimatinib, STI 509-00 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H29N7O.CH4O3S/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35;1-5(2,3)4/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCNCC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico; N-[4-metil-3-[[4-(3-piridil)pirimidin-2-il]amino]fenil]-4-(piperazin-1-ilmetil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 575.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 575.2315 |