Learn More
N-Desmethyl imatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481228 5 mg 5 miligramos
16478798 10 mg 10 miligramos
16464707 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0017
MedChemExpress N-Desmethyl imatinib (Norimatinib) is a metabolite of Imatinib (HY-15463). Imatinib is a multi-target inhibitor of v-Abl, c-Kit and PDGFR.
N-Desmethyl imatinib (Norimatinib) is a metabolite of Imatinib (HY-15463). Imatinib is a multi-target inhibitor of v-Abl, c-Kit and PDGFR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl imatinib
CAS 404844-02-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29N7O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Norimatinib Imatinib metabolite N-Desmethyl imatinib
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CC=N2)=C1)C4=CC=C(CN5CCNCC5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 479.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.58
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism