Learn More
N-desmetil imatinib-d8, TRC
Código de producto. 30349700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
30349700 0.25 mg 0.25 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30349700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920470.25MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Imatinib piperazinyl-d8
CAS 1185103-28-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 2H8 H21 N7 O
Cantidad 0.25 mg
Sinónimo N-Desmethyl Gleevec-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)/i13D2,14D2,15D2,16D2
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]-4-[(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)metil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 487.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.2936
Porcentaje de pureza >95