Learn More
N-desmetil Ibandronato Sodio, TRC
Código de producto. 30365085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365085 10 mg 10 miligramos
30352864 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29175510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953805-81-7
Fórmula molecular C8 H20 N O7 P2 . Na
Peso molecular (g/mol) 327.18
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium, [1-Hydroxy-3-(pentylamino)propane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) Sodium, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. C (EP) als sodium salt
Nombre IUPAC sodio; Hidroxi-[1-hidroxi-3-(pentilamino)-1-fosfonopropil]fosfinato
SMILES [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0613
Porcentaje de pureza >95%