Learn More
N-Desmetil Galantamina, TRC
Código de producto. 30012478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012478 25 mg 25 miligramos
30007000 5 mg 5 miligramos
30009778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29203525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41303-74-6
Fórmula molecular C16 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 273.327
Sinónimo 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-, (4aS,6R,8aS)-, Galanthamine, 10-demethyl-, (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-
SMILES COc1ccc2CNCC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Galanthamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-12-3-2-10-9-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15(12)14(10)16/h2-5,11,13,17-18H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.136
Porcentaje de pureza >95%