Learn More
N-desmetil eletriptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Eletriptan |
| CAS | 153525-55-4 |
| Fórmula molecular | C21 H24 N2 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Desmethyl Eletriptan, (R)-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-3-(2-pyrrolidinylmethyl)-1H-Indole, N-Demethyl Eletriptan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O2S/c24-26(25,19-6-2-1-3-7-19)12-10-16-8-9-21-20(13-16)17(15-23-21)14-18-5-4-11-22-18/h1-3,6-9,13,15,18,22-23H,4-5,10-12,14H2/t18-/m1/s1 |
| SMILES | O=S(=O)(CCc1ccc2[nH]cc(C[C@H]3CCCN3)c2c1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(bencenosulfonil)etil]-3-[[(2R)-pirrolidin-2-il]metil]-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 368.493 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.156 |