Learn More
N-desmetil (E)-alfa-hidroxi tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl (E)-a-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 162070-61-3 |
| Fórmula molecular | C25H27NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Desmethyl (E)-A-Hydroxy Tamoxifen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO2/c1-19(27)24(20-9-5-3-6-10-20)25(21-11-7-4-8-12-21)22-13-15-23(16-14-22)28-18-17-26-2/h3-16,19,26-27H,17-18H2,1-2H3/b25-24- |
| SMILES | CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\C(C)O)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 373.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.2042 |