Learn More
N-Desmetil Droloxifeno (contiene hasta un 5% de isómero Z), TRC
Código de producto. 30367601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367601 10 mg 10 miligramos
30359888 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29202510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83647-33-0
Fórmula molecular C25 H27 N O2
Peso molecular (g/mol) 373.49
Nombre IUPAC 3-[(Z)-2-[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]-1-fenilbut-1-enil]fenol
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2cccc(O)c2)\c3ccc(OCCNC)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Droloxifene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-12-14-23(15-13-19)28-17-16-26-2)25(20-8-5-4-6-9-20)21-10-7-11-22(27)18-21/h4-15,18,26-27H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24-
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.2042