Learn More
N-Desmetil Doxiciclina, TRC
Código de producto. 30365358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365358 50 mg 50 miligramos
30364660 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29242550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86271-83-2
Fórmula molecular C21H22N2O8
Peso molecular (g/mol) 430.41
Sinónimo [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6alpha,12aalpha)]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-Octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4-(methylamino)-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
SMILES CN[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3[C@@H](C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Doxycycline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N2O8/c1-6-7-4-3-5-8(24)10(7)15(25)11-9(6)16(26)13-14(23-2)17(27)12(20(22)30)19(29)21(13,31)18(11)28/h3-6,9,13-14,16,23-26,29,31H,1-2H3,(H2,22,30)/t6-,9+,13+,14-,16-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1376