Learn More
Clorhidrato de N-desmetil difenhidramina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Diphenhydramine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794759-12-8 |
| Fórmula molecular | C16H17D3ClNO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-(Diphenylmethoxy)-N-(methyl-d3)ethanamine Hydrochloride, 2-(Diphenylmethoxy)-N-(methyl-d3)ethylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 280.81 |