Learn More
N-Desmetil Diltiazem Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134042 50 mg 50 miligramos
17973715 5 mg 5 miligramos
17933265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29161050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130606-60-9
Fórmula molecular C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 436.95
Sinónimo (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride
Nombre IUPAC [(2S,3S)-2-(4-metoxifenilo)-5-[2-(metilamino)etilo]-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepina-3-il] acetato; Cloruro
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.1224