Learn More
N-Desmetil Diltiazem-d4 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30355762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355762 1 mg 1 miligramo
30362211 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2916131MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217650-51-5
Fórmula molecular C21H21D4ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 440.98
Sinónimo (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino-d4)ethyl]-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, N-Demethyldiltiazem-d4, N-Monodesmethyldiltiazem-d4
SMILES O=C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC)C(C=CC=C1)=C1S2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]2C3=CC=C(OC)C=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Diltiazem-d4 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1/i12D2,13D2;