Learn More
N-Desmetil Dextrorfano Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30136966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136966 25 mg 25 miligramos
30006879 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29159025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1058187-40-8
Fórmula molecular C16 H21 N O . Br H
Peso molecular (g/mol) 324.26
Sinónimo Morphinan-3-ol, hydrobromide (1:1), (9α,13α,14α)-, (+)-3-Hydroxymorphinan hydrobromide, Nordextrorphan Hydrobromide
SMILES Br.Oc1ccc2C[C@@H]3NCC[C@]4(CCCC[C@H]34)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Dextrorphan Hydrobromide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO.BrH/c18-12-5-4-11-9-15-13-3-1-2-6-16(13,7-8-17-15)14(11)10-12;/h4-5,10,13,15,17-18H,1-3,6-9H2;1H/t13-,15+,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0885