Learn More
N-Desmetil Deferiprona, TRC
Código de producto. 30350603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350603 500 mg 500 miligramos
30365927 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD295525500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17184-19-9
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.13
Sinónimo 2-Methyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridone, 2-Methyl-3-hydroxypyridine-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridone, CP 028, NSC 286640
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Deferiprone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-4-6(9)5(8)2-3-7-4/h2-3,9H,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0477