Learn More
N-Desmetil Danofloxacina, TRC
Código de producto. 30007690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007690 10 mg 10 miligramos
30005579 1 mg 1 miligramo
30003318 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29158510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108461-04-7
Fórmula molecular C18 H18 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 343.35
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-7-[(1S,4S)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano-2-il]-6-fluoro-4-oxoxiquinolina-3-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4C[C@@H]5C[C@H]4CN5)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldanofloxacin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18FN3O3/c19-14-4-12-15(5-16(14)21-7-9-3-11(21)6-20-9)22(10-1-2-10)8-13(17(12)23)18(24)25/h4-5,8-11,20H,1-3,6-7H2,(H,24,25)/t9-,11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1332