Learn More
N-Desmetil Clozapina, TRC
Código de producto. 17993115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993115 10 mg 10 miligramos
17914385 25 mg 25 miligramos
17970935 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29200010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-71-8
Fórmula molecular C17 H17 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 312.8
Sinónimo 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
Nombre IUPAC 3-cloro-6-piperazina-1-il-11H-benzo[b][1,4]benzodiacepina
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclozapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1142
Porcentaje de pureza >95%