Learn More
N-Desmetil Clozapina, TRC
Código de producto. 17914385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914385 25 mg 25 miligramos
17970935 5 mg 5 miligramos
17993115 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29200025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-71-8
Fórmula molecular C17 H17 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 312.8
Sinónimo 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
Nombre IUPAC 3-cloro-6-piperazina-1-il-11H-benzo[b][1,4]benzodiacepina
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclozapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1142
Porcentaje de pureza >95%