Learn More
N-Desmetil Clotiazepam, TRC
Código de producto. 30138194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138194 100 mg 100 miligramos
17903265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291535100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33671-37-3
Fórmula molecular C15 H13 Cl N2 O S
Peso molecular (g/mol) 304.79
Sinónimo 5-(2-Chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one, 5-(o-Chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
Nombre IUPAC 5-(2-clorofenilo)-7-etil-1,3-dihidrothieno[2,3-e][1,4]diazepina-2-una
SMILES CCc1cc2C(=NCC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Clotiazepam
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13ClN2OS/c1-2-9-7-11-14(10-5-3-4-6-12(10)16)17-8-13(19)18-15(11)20-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0437