Learn More
N-Desmetil Clomipramina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134786 25 mg 25 miligramos
17990645 5 mg 5 miligramos
17925115 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29158025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29854-14-6
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 337.29
Sinónimo Desmethylclomipramine Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)-N-metilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.116
Porcentaje de pureza >95%