Learn More
Clorhidrato de N-desmetilclomipramina-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Clomipramine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1189971-04-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H18 Cl N2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N-(methyl-d3) Hydrochloride, N-Desmethyl Clomipramine-D3 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 340.31 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?