Learn More
N-desmetilclobazam-d5, TRC
Código de producto. 30351692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351692 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30351692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29154210MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Clobazam-d5
CAS 129973-75-7
Fórmula molecular C15 2H5 H6 Cl N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Desmethylclobazam-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C(=O)CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-1H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 291.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0823