Learn More
N-desmetilclobazam-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Clobazam-d5 |
| CAS | 129973-75-7 |
| Fórmula molecular | C15 2H5 H6 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Desmethylclobazam-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C(=O)CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-1H-1,5-benzodiazepina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 291.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0823 |