Learn More
N-desmetil claritromicina, TRC
Código de producto. 30354156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30354156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291575100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Clarithromycin
CAS 101666-68-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C37 H67 N O13
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3''-N-Demethyl-6-O-methylerythromycin A, N-Desmethyl Clarithromycin
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39)18(2)16-36(9,46-13)32(51-34-28(40)24(38-11)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-35(8,45-12)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-12,13-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hidroxi-6-metil-4-(metilamino)oxan-2-il]oxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
Peso molecular (g/mol) 733.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.4612
Porcentaje de pureza >95