Learn More
N-Desmetil-benzotropina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30363993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363993 25 mg 25 miligramos
30364293 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29104025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25471-67-4
Fórmula molecular C20 H23 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 329.86
Sinónimo 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride, endo- (9CI), 1αH,5αH-Nortropane, 3α-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (8CI), (3-endo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, endo-3-(Benzhydryloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, Desmethyl benzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenztropine hydrochloride
Nombre IUPAC (1R,5S)-3-benzhidriloxi-8-azabiciclo[3.2.1]octano; Cloruro
SMILES Cl.C1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H]1N2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Benzotropine hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)20(16-9-5-2-6-10-16)22-19-13-17-11-12-18(14-19)21-17;/h1-10,17-21H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1546
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.