Learn More
N-Desmetil Azatadina, TRC
Código de producto. 17953465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953465 50 mg 50 miligramos
17953165 10 mg 10 miligramos
17953275 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29094050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38092-95-4
Fórmula molecular C19 H20 N2
Peso molecular (g/mol) 276.3755
Sinónimo 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nombre IUPAC 11-piperidina-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Azatadine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1626