Learn More
N-Desmetil Asenapina-D4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30367221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367221 10 mg 10 miligramos
30363699 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29074210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-54-1
Fórmula molecular C16H11D4Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 312.23
Sinónimo (3aR,12bR)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole-d4 Hydrochloride
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@@]4([H])[C@@]2([H])C([2H])([2H])NC4([2H])[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Asenapine-d4 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m0./s1/i8D2,9D2;