Learn More
N-desmetil apalutamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Apalutamide |
| CAS | 1332391-11-3 |
| Fórmula molecular | C20 H13 F4 N5 O2 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-benzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluorobenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13F4N5O2S/c21-14-7-10(2-3-12(14)16(26)30)29-18(32)28(17(31)19(29)4-1-5-19)11-6-13(20(22,23)24)15(8-25)27-9-11/h2-3,6-7,9H,1,4-5H2,(H2,26,30) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[7-[6-ciano-5-(trifluorometil)-3-piridil]-8-oxo-6-tioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-il]-2-fluoro-benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 463.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.0726 |