Learn More
N-desmetil 8-cloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina Clozapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine) |
| CAS | 263366-81-0 |
| Fórmula molecular | C30 H24 Cl2 N6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Quetiapine Dimer Impurity, Quetiapine Bis(dibenzothiazepinyl)piperazine Impurity, 1,4-Bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H24Cl2N6/c31-19-9-11-25-27(17-19)35-29(21-5-1-3-7-23(21)33-25)37-13-15-38(16-14-37)30-22-6-2-4-8-24(22)34-26-12-10-20(32)18-28(26)36-30/h1-12,17-18,33-34H,13-16H2 |
| SMILES | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCN(CC4)C5=Nc6cc(Cl)ccc6Nc7ccccc57 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-[4-(3-cloro-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-il)piperazin-1-il]-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 539.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.144 |