Learn More
N-Desmetil-6-O-metileritromicina (9E)-Oxima, TRC
Código de producto. 30135446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135446 50 mg 50 miligramos
30007590 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29231050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127182-43-8
Fórmula molecular C37 H68 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 748.94
Sinónimo 3' '-N-Demethyl-6-O-methylerythromycin A (E)-9-oxime, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Clarithromycin Imp. M (EP)
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-14-etil-12,13-dihidroxi-10-hidroxiimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hidroxi-6-metil-4-(metilamino)oxan-2-il]oxi-7-metaxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxoxaciclotradecan-2-uno
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@@](C)(C[C@@H](C)\C(=N/O)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-6-O-methylerythromycin A (9E)-Oxime
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39-45)18(2)16-36(9,47-13)32(52-34-28(40)24(38-11)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-35(8,46-12)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/b39-27+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.4721