Learn More
N-Desmetil-4'-hidroxi Tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30365722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365722 25 mg 25 miligramos
30353671 5 mg 5 miligramos
30359139 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29204125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170171-12-7
Fórmula molecular C25H27NO2
Peso molecular (g/mol) 373.49
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-4'-hydroxy Tamoxifen
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-9-13-22(27)14-10-19)25(20-7-5-4-6-8-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24-
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.2042