Learn More
N-desmetil-4-hidroxi tamoxifeno beta-D-glucurónido (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen beta-D-Glucuronide (E,Z mixture) |
| CAS | 152764-52-8 |
| Fórmula molecular | C31 H35 N O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, (E/Z)-Endoxifen Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H35NO8/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(14-10-20)38-18-17-32-2)21-11-15-23(16-12-21)39-31-28(35)26(33)27(34)29(40-31)30(36)37/h4-16,26-29,31-35H,3,17-18H2,1-2H3,(H,36,37)/t26-,27-,28+,29-,31+/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=C(c1ccc(OCCNC)cc1)c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc2)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[1-[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]-2-fenil-but-1-enil]fenoxi]tetrahidropiran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 549.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 549.2363 |