Learn More
N-Desmetil-4-hidroxi Tamoxifeno (aprox. mezcla 1:1 E/Z), TRC
Código de producto. 30136544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136544 25 mg 25 miligramos
30004316 5 mg 5 miligramos
30006013 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29204325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110025-28-0
Fórmula molecular C25H27NO2
Peso molecular (g/mol) 373.49
Sinónimo 4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol, (E/Z)-Endoxifen, 4OHNDtam;
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen (E/Z Mixture)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24-
Porcentaje de pureza >95%