Learn More
Clorhidrato de N-desmetil 4-benciloxi toremifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl 4-Benzyloxy Toremifene Hydrochloride |
| CAS | 176671-80-0 |
| Fórmula molecular | C32H33Cl2NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[4-Chloro-2-phenyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-butenyl]phenoxy]-N-methyl-ethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H32ClNO2.ClH/c1-34-22-23-35-29-16-12-27(13-17-29)32(31(20-21-33)26-10-6-3-7-11-26)28-14-18-30(19-15-28)36-24-25-8-4-2-5-9-25;/h2-19,34H,20-24H2,1H3;1H/b32-31+; |
| SMILES | CNCCOC1=CC=C(C=C1)/C(=C(/CCCl)\C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(C=C3)OCC4=CC=CC=C4.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 534.52 |