Learn More
N-Desmetil 3-Hidroxi Mepivacaína, TRC
Código de producto. 30357746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357746 1 mg 1 miligramo
30354232 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2918451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247061-17-2
Fórmula molecular C14H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)O)C)N=C(C2CCCCN2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-6-7-12(17)10(2)13(9)16-14(18)11-5-3-4-8-15-11/h6-7,11,15,17H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525