Learn More
N-Desmetil 3-Hidroxi Mepivacaína, TRC
Código de producto. 30354232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354232 10 mg 10 miligramos
30357746 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29184510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247061-17-2
Fórmula molecular C14H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)O)C)N=C(C2CCCCN2)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-6-7-12(17)10(2)13(9)16-14(18)11-5-3-4-8-15-11/h6-7,11,15,17H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.