Learn More
N-desisopropilmetoprolol (1-amino-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol), Mikromol™
Descripción
N-desisopropilmetoprolol (1-amino-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desisopropylmetoprolol |
| CAS | 74027-60-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desisopropylmetoprolol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-amino-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol |
| Mostrar más |