Learn More
N-Desisopropil N-clorofenilclorguaniuro de clorcloruro, TRC
Código de producto. 30356188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356188 5 g 5 g
30352699 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2903355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13590-98-2
Fórmula molecular C14 H13 Cl2 N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 358.65
Sinónimo N,N'-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,5-bis(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), ST 39008, 1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, N1,N3-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenilo)-3-[N-(4-clorofenil)carbamimidoil]guanidina; Cloruro
SMILES Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0315
Porcentaje de pureza >95%