Learn More
N-Desisopropil Metoprolol, TRC
Código de producto. 30352033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352033 100 mg 100 miligramos
30363275 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290240100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74027-60-4
Fórmula molecular C12 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 225.28
Sinónimo 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
Nombre IUPAC 1-amino-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propano-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desisopropylmetoprolol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1365