Learn More
N-desisopropil metoprolol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desisopropyl Metoprolol-d5 |
| CAS | 1794979-77-3 |
| Fórmula molecular | C12H14D5NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol-d5, H 98/52-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3/i8D2,9D2,11D |
| SMILES | NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=CC=C(C=C1)CCOC |
| Nombre IUPAC | 1-amino-3-(4-(2-metoxietil)fenoxi)propan-1,1,2,3,3-d5-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 230.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.17 |