Learn More
Éster 4-nitrobencílico de N-desiminoetilo,-N-(4-nitrobenciloxicarbonilo) panipenem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desiminoethyl,-N-(4-nitrobenzyloxycarbonyl) Panipenem 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 87680-47-5 |
| Fórmula molecular | C28H28N4O10S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzyl 6-((R)-1-Hydroxyethyl)-3-(((S)-1-(((4-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H28N4O10S/c1-16(33)24-22-12-23(25(30(22)26(24)34)27(35)41-14-17-2-6-19(7-3-17)31(37)38)43-21-10-11-29(13-21)28(36)42-15-18-4-8-20(9-5-18)32(39)40/h2-9,16,21-22,24,33H,10-15H2,1H3/t16-,21+,22?,24?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)C1C2CC(=C(N2C1=O)C(=O)OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])S[C@H]4CCN(C4)C(=O)OCc5ccc(cc5)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-[(1R)-1-hidroxietil]-3-[(3S)-1-[(4-nitrofenil)metoxicarbonil]pirrolidin-3-il]sulfanil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxilato de (4-nitrofenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 612.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 612.1526 |