Learn More
N-Deshidroxietil Dasatinib, TRC
Código de producto. 30135788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135788 5 mg 5 miligramos
30132515 25 mg 25 miligramos
17970535 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2900005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 910297-51-7
Fórmula molecular C20 H22 Cl N7 O S
Peso molecular (g/mol) 443.95
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenilo)-2-[(2-metil-6-piperazina-1-ilpirimidina-4-il)amino]-1,3-tiozol-5-carboxamida
SMILES Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCNCC4)s2
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Deshydroxyethyl Dasatinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-Deshydroxyethyl Dasatinib, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, N-Deshydroxyethyl dasatinib
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22ClN7OS/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)27-19(29)15-11-23-20(30-15)26-16-10-17(25-13(2)24-16)28-8-6-22-7-9-28/h3-5,10-11,22H,6-9H2,1-2H3,(H,27,29)(H,23,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1295
Porcentaje de pureza >95%